Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-chloro-5-pyridylglyoxylate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H50157.03
H50157.03EA 190 EUR InStock
H50157.03
Ethyl-2-chloro-5-pyridylglyoxylate 97%
Ethyl-2-chloro-5-pyridylglyoxylate
Purity: 97% CAS No.: 902837-55-2 Molecular Formula: C9H8ClNO3 Formula Weight: 213.62 MDL No.: MFCD07781188


Formule: C₉H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781188
Numéro CAS: 902837-55-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité