Acide 3-(4-chlorophényl)propionique ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propanoic acid
H50204.03
H50204.03EA 44.9 EUR InStock
H50204.03
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique ≥94%
Acide 3-(4-chlorophényl)propionique
Purity: 94% CAS No.: 2019-34-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD00016555
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016555
Numéro CAS: 2019-34-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité