4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
H50230.03
H50230.03EA 34 EUR InStock
H50230.03
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 4052-30-6 Molecular Formula: C8H8O4S Formula Weight: 200.21 Melting Point: 270-275° MDL No.: MFCD00007564
Formule: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 270…275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007564
Numéro CAS: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité