1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50240.03
H50240.03EA 135 EUR InStock
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Purity: 98% CAS No.: 37763-43-2 Molecular Formula: C11H8Br2 Formula Weight: 299.99 Melting Point: 108° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00046369
Formule: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Point de fusion: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046369
Numéro CAS: 37763-43-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité