Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Isopropylpropylamine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H50256.03
H50256.03EA 353 EUR InStock
H50256.03
N-Isopropylpropylamine 96%
N-Isopropylpropylamine
Purity: 96% CAS No.: 21968-17-2 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00027095


Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027095
Numéro CAS: 21968-17-2
EINECS: 244-688-2
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité