Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-4-sulphonyl chloride
H50301.03
H50301.03EA 66.1 EUR InStock
H50301.03
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 609-60-9 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5550 Odour: Acrid Melting Point: 32-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00156143
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,68 g/mol
Point de fusion: 32…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156143
Numéro CAS: 609-60-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité