(R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50328.03
H50328.03EA 131 EUR InStock
H50328.03
(R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol 99%
(R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol
Purity: 99% CAS No.: 6257-49-4 Molecular Formula: C11H17NO Formula Weight: 179.26 MDL No.: MFCD00085354
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085354
Numéro CAS: 6257-49-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité