5-(4-Bromophenyl)isoxazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50342.06
H50342.06EA 187 EUR InStock
H50342.06
5-(4-Bromophenyl)isoxazole ≥98%
5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Purity: 98% CAS No.: 7064-31-5 Molecular Formula: C9H6BrNO Formula Weight: 224.06 Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD02183532
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183532
Numéro CAS: 7064-31-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité