5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50374.06
H50374.06EA 446 EUR InStock
H50374.06
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 17243-13-9 Molecular Formula: C7H5ClO5S Formula Weight: 236.63 Melting Point: 171-174° UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD00052974
Formule: C₇H₅ClO₅S
MW: 236,63 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052974
Numéro CAS: 17243-13-9
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité