3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloroxynil
H50432.03
H50432.03EA 135 EUR InStock
H50432.03
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 1891-95-8 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Melting Point: 143-144° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00002177
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002177
Numéro CAS: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité