Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
H50509.03
H50509.03EA 290 EUR InStock
H50509.03
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
CAS No.: 27568-05-4 Molecular Formula: C13H12ClNO3 Formula Weight: 265.70 MDL No.: MFCD00173395
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173395
Numéro CAS: 27568-05-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité