2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50608.MD
H50608.MDEA 86.6 EUR InStock
H50608.MD
2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-méthoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 138642-47-4 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01861260
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861260
Numéro CAS: 138642-47-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité