Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H50627.03
H50627.03EA 172 EUR InStock
H50627.03
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 515832-52-7 Molecular Formula: C10H10BrNO Formula Weight: 240.10 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD02257441


Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02257441
Numéro CAS: 515832-52-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité