3-Méthyl-5-phénylpyrazole
Fournisseur: Thermo Scientific
H50650.03
H50650.03EA 155 EUR InStock
H50650.03
3-Méthyl-5-phénylpyrazole
3-Méthyl-5-phénylpyrazole
CAS No.: 3347-62-4 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 124-127° MDL No.: MFCD00022385
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00524752
Numéro CAS: 3347-62-4
EINECS: 222-099-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité