3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50665.03
H50665.03EA 146 EUR InStock
H50665.03
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole 99%
3-(2-Pyridyl)-5-(4-pyridyl)-1,2,4-triazole
Purity: 99% CAS No.: 36770-50-0 Molecular Formula: C12H9N5 Formula Weight: 223.24 MDL No.: MFCD00107797
Formule: C₁₂H₉N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00107797
Numéro CAS: 36770-50-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité