Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Benzyl-1H-tetrazole ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

H50675.03
H50675.03EA 83.4 EUR InStock
H50675.03
5-Benzyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Benzyl-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 18489-25-3 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 MDL No.: MFCD00068730


Formule: C₈H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068730
Numéro CAS: 18489-25-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité