5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H50693.03
H50693.03EA 106 EUR InStock
H50693.03
5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride ≥98%
5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 39499-34-8 Molecular Formula: C5H4ClNO2 Formula Weight: 145.55 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085127
Formule: C₅H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085127
Numéro CAS: 39499-34-8
EINECS: 254-475-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité