3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50939.03
H50939.03EA 327 EUR InStock
H50939.03
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 902836-93-5 Molecular Formula: C12H14N2O Formula Weight: 202.26 MDL No.: MFCD08061079
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061079
Numéro CAS: 902836-93-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité