1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50946.MD
H50946.MDEA 0 EUR InStock
H50946.MD
1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane ≥98%
1-Pyridin-2-yl[1,4]diazepane
Purity: 98% CAS No.: 287114-32-3 Molecular Formula: C10H15N3 Formula Weight: 177.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 104°/0.4mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD06409204
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD06409204
Numéro CAS: 287114-32-3
ADR: ,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité