4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50956.03
H50956.03EA 269 EUR InStock
H50956.03
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 98% CAS No.: 97840-40-9 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061087
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061087
Numéro CAS: 97840-40-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité