Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzylpyridin-3-ylmethylamine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H50978.03
H50978.03EA 254 EUR InStock
H50978.03
Benzylpyridin-3-ylmethylamine 97%
Benzylpyridin-3-ylmethylamine
Purity: 97% CAS No.: 63361-56-8 Molecular Formula: C13H14N2 Formula Weight: 198.27 MDL No.: MFCD08061098


Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00716866
Numéro CAS: 63361-56-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité