2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51010.MD
H51010.MDEA 45.4 EUR InStock
H51010.MD
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine 99%
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Purity: 99% CAS No.: 109461-44-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061115
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061115
Numéro CAS: 109461-44-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité