anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51034.06
H51034.06EA 538 EUR InStock
H51034.06
anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime 99%
anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Purity: 99% CAS No.: 31571-14-9 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.23 Beilstein Reference: 3200377 MDL No.: MFCD00074848
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074848
Numéro CAS: 31571-14-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité