(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-4-Benzhydryloxazolidin-2-one
H51074.03
H51074.03EA 294 EUR InStock
H51074.03
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone 97%
(R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 173604-33-6 Molecular Formula: C16H15NO2 Formula Weight: 253.30 MDL No.: MFCD01863565
Formule: C₁₆H₁₅NO₂
MW: 253,3000 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863565
Numéro CAS: 173604-33-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité