(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51083.03
H51083.03EA 171 EUR InStock
H51083.03
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol 99%
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 78603-93-7 Molecular Formula: C15H17NO Formula Weight: 227.30 Melting Point: 102-105° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD02677967
Formule: C₁₅H₁₇NO
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677967
Numéro CAS: 78603-93-7
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité