2,5-Diiodo-1-méthylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51212.03
H51212.03EA 508 EUR InStock
H51212.03
2,5-Diiodo-1-méthylimidazole ≥98%
2,5-Diiodo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₄I₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179540
Numéro CAS: 86026-81-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité