1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51405.03
H51405.03EA 216 EUR InStock
H51405.03
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
1-Methyl-5-(tributylstannyl)imidazole
Purity: 90+% CAS No.: 147716-03-8 Molecular Formula: C16H32N2Sn Formula Weight: 371.15 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319031
Formule: C₁₆H₃₂N₂Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319031
Numéro CAS: 147716-03-8
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité