3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51488.MD
H51488.MDEA 808 EUR InStock
H51488.MD
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione ≥97%
3-Isopropoxy-4-(tributylstannyl)-1,2-cyclobutenedione
Purity: 97% CAS No.: 129034-70-4 Molecular Formula: C19H34O3Sn Formula Weight: 429.17 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319011
Formule: C₁₉H₃₄O₃Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319011
Numéro CAS: 129034-70-4
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité