2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51574.03
H51574.03EA 472 EUR InStock
H51574.03
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 122476-85-1 Molecular Formula: C17H32N2O2SSn Formula Weight: 447.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule: C₁₇H₃₂N₂O₂SSn
Numéro MDL: MFCD07787379
Numéro CAS: 122476-85-1
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité