5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
H51674.03
H51674.03EA 62.4 EUR InStock
H51674.03
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole 97%
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Purity: 97% CAS No.: 51376-06-8 Molecular Formula: C6H3BrN2O Formula Weight: 199.01 MDL No.: MFCD02682026
Formule: C₆H₃BrN₂O
MW: 199,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682026
Numéro CAS: 51376-06-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité