3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-oxo-2-((3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)amino)ethyl)carbamate, tert-Butyl (2-oxo-2-{[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]amino}ethyl)carbamate
H51709.06
H51709.06EA 209 EUR InStock
H51709.06
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1257651-17-4 Molecular Formula: C19H29BN2O5 Formula Weight: 376.26 MDL No.: MFCD16294500
Formule: C₁₉H₂₉BN₂O₅
MW: 376,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294500
Numéro CAS: 1257651-17-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité