3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51724.03
H51724.03EA 382 EUR InStock
H51724.03
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle ≥97%
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 192810-12-1 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD10566800
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566800
Numéro CAS: 192810-12-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité