Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H51793.03
H51793.03EA 148 EUR InStock
H51793.03
3,4-Dimethylthiobenzamide ≥97%
3,4-Dimethylthiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 58952-03-7 Molecular Formula: C9H11NS Formula Weight: 165.25 MDL No.: MFCD06738326


Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738326
Numéro CAS: 58952-03-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité