3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51794.03
H51794.03EA 278 EUR InStock
H51794.03
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide 97%
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Purity: 97% Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 117-122° MDL No.: MFCD12026307
Formule: C₇H₈N₂S
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026307
Numéro CAS: 334017-95-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité