2-Iodoimidazole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51868.03
H51868.03EA 203 EUR InStock
H51868.03
2-Iodoimidazole 96%
2-Iodoimidazole
Purity: 96% CAS No.: 3034-62-6 Molecular Formula: C3H3IN2 Formula Weight: 193.96 Melting Point: 190-191° MDL No.: MFCD00159701
Formule: C₃H₃IN₂
Point de fusion: 190…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159701
Numéro CAS: 3034-62-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité