2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51870.03
H51870.03EA 114 EUR InStock
H51870.03
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole 97%
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 850429-55-9 Molecular Formula: C6H9ClN2O Formula Weight: 160.60 MDL No.: MFCD03788569
Formule: C₆H₉ClN₂O
MW: 160,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788569
Numéro CAS: 850429-55-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité