2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51879.03
H51879.03EA 228 EUR InStock
H51879.03
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD11846444
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Point de fusion: 186…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846444
Numéro CAS: 173315-54-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité