3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Ethynyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(3-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51902.03
H51902.03EA 130 EUR InStock
H51902.03
3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% Molecular Formula: C14H17BO2 Formula Weight: 228.10 MDL No.: MFCD16294529
Formule: C₁₄H₁₇BO₂
MW: 228,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294529
Numéro CAS: 946168-04-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité