2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51903.06
H51903.06EA 246 EUR InStock
H51903.06
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime 95%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
Purity: 95% CAS No.: 153358-05-5 Molecular Formula: C19H16NOP Formula Weight: 305.32 MDL No.: MFCD16251585
Formule: C₁₉H₁₆NOP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251585
Numéro CAS: 153358-05-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité