9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Di-n-octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51953.06
H51953.06EA 251 EUR InStock
H51953.06
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% Molecular Formula: C35H53BO2 Formula Weight: 516.61 MDL No.: MFCD16294553
Formule: C₃₅H₅₃BO₂
MW: 516,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294553
Numéro CAS: 302554-81-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité