Fmoc-L-homophenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-HoPhe-OH, (S)-2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-phenylbutyric acid, Fmoc-Homophe-OH, N-Fmoc-L-homophenylalanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homophenylalanine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid
H51973.06
H51973.06EA 259 EUR InStock
H51973.06
Fmoc-L-homophenylalanine 95%
Fmoc-L-homophenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 132684-59-4 Molecular Formula: C25H23NO4 Formula Weight: 401.46 Beilstein Reference: 4847669 MDL No.: MFCD00077046
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401,462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077046
Numéro CAS: 132684-59-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité