Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

H51980.06 H51980.03
H51980.06EA 493 EUR InStock
H51980.06 H51980.03
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 55533-24-9 Molecular Formula: C14H20N2O4 Formula Weight: 280.32 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD00038139


Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038139
Numéro CAS: 55533-24-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité