2-Benzyl-D-proline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52019.03
H52019.03EA 937 EUR InStock
H52019.03
2-Benzyl-D-proline hydrochloride 95%
2-Benzyl-D-proline hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 637020-57-6 Molecular Formula: C12H15NO2.HCl Formula Weight: 241.72 Optical Rotation: +33° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD07367715
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367715
Numéro CAS: 637020-57-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité