Fmoc-L-β-homophenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-B-HoPhe-OH, Fmoc-β-HoPhe-OH, Fmoc-β-HomoPhe-OH
H52052.03
H52052.03EA 405 EUR InStock
H52052.03
Fmoc-L-β-homophenylalanine 95%
Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 193954-28-8 Molecular Formula: C25H23NO4 Formula Weight: 401.46 Beilstein Reference: 7726557 MDL No.: MFCD01863055
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863055
Numéro CAS: 193954-28-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité