Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52053.03
H52053.03EA 184 EUR InStock
H52053.03
Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 80741-39-5 Molecular Formula: C14H17Cl2NO4 Formula Weight: 334.20 Beilstein Reference: 6426101 MDL No.: MFCD00273436
Formule: C₁₄H₁₇Cl₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273436
Numéro CAS: 80741-39-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité