erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52099.03
H52099.03EA 1040 EUR InStock
H52099.03
erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide 95%
erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide
Purity: 95% CAS No.: 388071-27-0 Molecular Formula: C15H19F2NO3 Formula Weight: 299.31 MDL No.: MFCD08061630
Formule: C₁₅H₁₉F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061630
Numéro CAS: 388071-27-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité