3,3-Diphenyl-L-alanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52169.06
H52169.06EA 1070 EUR InStock
H52169.06
3,3-Diphenyl-L-alanine 95%
3,3-Diphenyl-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 149597-92-2 Molecular Formula: C15H15NO2 Formula Weight: 241.29 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01631989
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631989
Numéro CAS: 149597-92-2
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité