Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

H52180.03
H52180.03EA 287 EUR InStock
H52180.03
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 218608-84-5 Molecular Formula: C16H23NO4 Formula Weight: 293.36 MDL No.: MFCD01076264


Formule: C₁₆H₂₃NO₄
MW: 293,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076264
Numéro CAS: 218608-84-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité