Boc-L-β-homoglutamic acid-d-benzyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-6-(Benzyloxy)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-oxohexanoic acid, Boc-β-HomoGlu(OBzl)-OH, Boc-β-HoGlu(OBzl)-OH
H52187.03
H52187.03EA 259 EUR InStock
H52187.03
Boc-L-β-homoglutamic acid-d-benzyl ester 95%
Boc-L-beta-homoglutamic acid-d-benzyl ester
Purity: 95% CAS No.: 218943-30-7 Molecular Formula: C18H25NO6 Formula Weight: 351.40 Beilstein Reference: 8079168 MDL No.: MFCD01862936
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
MW: 351,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862936
Numéro CAS: 218943-30-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité