Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitrobenzamide-oxime ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H52212.06
H52212.06EA 118 EUR InStock
H52212.06
3-Nitrobenzamide-oxime ≥97%
3-Nitrobenzamide-oxime
Purity: 97% CAS No.: 5023-94-9 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 MDL No.: MFCD00053609


Formule: C₇H₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053609
Numéro CAS: 5023-94-9
EINECS: 225-709-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité